Drukuj
Ethyl 3-(tert-butyl)-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 3-(tert-butyl)-1-(mesitylmethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate, Ethyl 3-(tert-butyl)-1-[(2,4,6-trimethylphenyl)methyl]-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR2479-1G OR2479-5G
APOSOR2479-1GEA 479 PLN
APOSOR2479-1G APOSOR2479-5G
Ethyl 3-(tert-butyl)-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Ethyl 3-(tert-butyl)-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formuła: C₂₀H₂₈N₂O₂
Temp. topnienia: 72…74 °C
Numer MDL: MFCD01571363
Numer CAS: 306936-99-2