Drukuj
4-Chlorobifenyl (PCB Nr 3) ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11340-1G OR11340-250MG OR11340-5G
APOSOR11340-1GEA 0 PLN
APOSOR11340-1G APOSOR11340-250MG APOSOR11340-5G
4-Chlorobifenyl (PCB Nr 3) ≥98%
4-Chlorobifenyl (PCB Nr 3)
Formuła: C₁₂H₉Cl
Temp. Wrzenia: 282 °C
Temp. topnienia: 76-77 °C
Numer MDL: MFCD00013640
Numer CAS: 2051-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 218-127-7