Drukuj
Jednorazowe probówki hodowlane z płaskim dnem, zakręcane, opakowanie zbiorcze, PYREX®, Corning
Dostawca: Corning
99448-16X 99448-16 99448-19
734-4237EA 2440 PLN
734-4237 734-4236 734-4238
Jednorazowe probówki hodowlane z płaskim dnem, zakręcane, opakowanie zbiorcze, PYREX®, Corning
Probówki Probówki do hodowli
Tube has flat bottom and comes without marking spot. Tubes are made of borosilicate glass and are sold without caps.