Drukuj
Zakrętki do systemów mini probówek (MTS), Axygen®
Dostawca: Corning
MTS-12CP-C MTS-12CP-C-S MTS-8CP-C MTS-8CP-C-S
731-0221EA 540 PLN
731-0221 731-0222 731-0223 731-0224
Zakrętki do systemów mini probówek (MTS), Axygen®
Nakrętki Nakrętki do probówek
Axygen® mini tube systems are available in 8-cap or 12-cap strip format.
  • Molded-in condensation rings on the lid minimise cross contamination