Drukuj
Jednorazowe węże do użytku z butelkami, Corning
Dostawca: Corning
10043 10042
734-2488EA 3740 PLN
734-2488 734-2487
Jednorazowe węże do użytku z butelkami, Corning
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Chemically resistant, heat sealable flexible tubing. Accommodates both 2 L and 4 L bottles. Male MPC connector with cap.
  • PureFit® tube clamp system
  • Autoclavable