Drukuj
384-dołkowe mikropłytki przesiewowe o wysokiej zawartości ze szklanym dnem
Dostawca: Corning
4581 4583 4585
732-2494EA 2060 PLN
732-2494 BDAA4583 BDAA4585
384-dołkowe mikropłytki przesiewowe o wysokiej zawartości ze szklanym dnem
Mikropłytki Płytki do hodowli komórkowych
High optical quality, glass bottom black microplates are ideal for performing high-content cell-based assays using imaging systems. The glass bottom provides a flat and optically clear surface that reduces autofocus time, increases throughput, and is ideal for cell growth.
  • High optical quality and scratch resistant glass
  • Glass bottom thickness of 200 µm is well suited for imaging microscopy
  • Bottom flatness <50 µm to ensure planarity for imaging devices
  • Low background fluorescence and minimal crosstalk provide the highest possible optical quality for cell-based assays