Drukuj
Komora laminarna serii H z poziomym przepływem powietrza
Dostawca: ALPINA POLSKA
H120 H150 H180
ALPIH120EA 13910 PLN
ALPIH120 ALPIH150 ALPIH180
Komora laminarna serii H z poziomym przepływem powietrza
Dygestoria i komory Komory laminarne
Komory serii H są zaprojektowane, aby zapewnić środowisko pracy całkowicie wolne od cząstek i bakterii. Stwarzają sterylne warunki dla obrabianego materiału, zalecane są do pracy z próbkami, które nie stanowią zagrożenia mikrobiologicznego.
  • Poziomy, laminarny przepływ powietrza w zakresie 0,25 do 0,54 m/s
  • Kontrola prędkości przepływu powietrza przez czujnik oraz cichobieżne wentylatory
  • Filtr HEPA H14 i filtr wstępny poliamidowy klasy EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779
  • Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu w komorach, godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i świetlówki UV
  • Świetlówka bakteriobójcza UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej przedniej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy
  • Świetlówki doświetlające przestrzeń roboczą z możliwością pracy w dwóch trybach, 800 lux i powyżej 1400 lux
  • Blat roboczy ze stali nierdzewnej, boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi, gniazdo elektryczne z boku na panelu górnym
Intuicyjne sterowanie za pomocą wyświetlacza dotykowego w języku polskim. Uruchamianie poszczególnych funkcji za pomocą dedykowanych i odpowiednio oznaczonych przycisków bez konieczności wchodzenia do jakiegokolwiek menu znacznie ułatwia pracę. Zastosowanie wentylatorów EC oraz energooszczędnego oświetlenia zmniejszyło pobór prądu o 68% w porównaniu z poprzednim modelem.
Dodatkowe informacje: Opcjonalnie zawory do próżni, gazu i powietrza, blenda oraz dedykowana podstawa na blokowanych kółkach.