Drukuj
Komora Laminarna Serii K z Pionowym Przepływem Powietrza
Dostawca: ALPINA POLSKA
K500 K700 K1000 K1300 K1600
ALPIK500EA 4380 PLN
ALPIK500 ALPIK700 ALPIK1000 ALPIK1300 ALPIK1600
Komora Laminarna Serii K z Pionowym Przepływem Powietrza
Dygestoria i komory Komory laminarne
Model K500 nie posiada dotykowego panelu sterowania. Sterowanie odbywa się za pomocą pokrętła analogowego. Modele wyposażone w wyświetlacz z dotykowym systemem sterowania: K700, K1000, K1300, K1600.
  • Pionowy, laminarny przepływ powietrza w zakresie 0,25 do 0,50 m/s
  • Kontrola prędkości przepływu powietrza przez czujnik lub system napięcia voltowego z możliwością korekcji ±10% przez użytkownika
  • Cichobieżne wentylatory, filtr HEPA H14 i filtr wstępny poliamidowy klasy EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779
  • Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu w komorach
  • Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i świetlówki UV
  • Świetlówka bakteriobójcza UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej przedniej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy
  • Energooszczędna świetlówka LED doświetlająca przestrzeń roboczą
Kontrolę nad właściwymi parametrami pracy ułatwia system nadzorujący błędy i informujący o konieczności badania serwisowego lub zbliżającym się terminie wymiany filtrów.
Certyfikaty: Komora produkowana jest zgodnie z certyfikowanym systemem zarządzania jakością ISO 9001.
Każda komora badana jest w przyzakładowym laboratorium badawczym działającym zgodnie z normą PN- EN ISO/IEC 17025:2005.
Dodatkowe informacje: Opcjonalnie zawory do próżni, gazu i powietrza, oraz dedykowana podstawa na blokowanych kółkach.