Drukuj
Komora laminarna PCR z pionowym przepływem powietrza
Dostawca: ALPINA POLSKA
PCR700 PCR1000 PCR1300 PCR1600 PCRS100
ALPIPCR700EA 8230 PLN
ALPIPCR700 ALPIPCR1000 ALPIPCR1300 ALPIPCR1600 ALPIPCRS100
Komora laminarna PCR z pionowym przepływem powietrza
Dygestoria i komory Komory do PCR
Komora serii PCR posiada 2 dodatkowe lampy UV w komorze sprężania podwyższające sterylność powietrza dostarczanego do przestrzeni roboczej.
  • Pionowy, laminarny przepływ powietrza w zakresie 0,25 do 0,50 m/s,
  • Włączanie i wyłączanie świetlówek UV w komorze sprężania (PCR – on, PCR – off) z poziomu wyświetlacza
  • Kontrola prędkości przepływu powietrza przez czujnik lub system napięcia voltowego z możliwością korekcji +/- 10% przez użytkownika
  • Cichobieżne wentylatory, filtr HEPA H14 i filtr wstępny poliamidowy klasy EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779
  • Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu w komorach
  • Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i świetlówki UV
  • Świetlówka bakteriobójcza UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej przedniej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy
Kontrolę nad właściwymi parametrami pracy ułatwia system nadzorujący błędy i informujący o konieczności badania serwisowego lub zbliżającym się terminie wymiany filtrów.
Dodatkowe informacje: Opcjonalnie zawory do próżni, gazu i powietrza, oraz dedykowana podstawa na blokowanych kółkach.