Drukuj
Potasu disiarczan ≥97.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: disiarczan (VI) dipotasu
86198.230EA 473 PLN
86198.230 86198.290 86198.360 86198.460
Potasu disiarczan ≥97.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytical reagent
Potasu disiarczan
Formuła: K₂O₇S₂
MW: 254.32 g/mol
Temp. topnienia: 335 °C
Gęstość: 2.280 g/cm3 (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011385
Numer CAS: 7790-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-216-8
Jednostka: 2923
ADR: 8 (6.1) I
Klasyfikacja Merck : 13,07749
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric) 97.5 - 100.0%
Appearance White granules
Acidity (as H2SO4) 37.5 - 38.6%
Heavy metals (as Pb) max. 10 ppm
Insoluble and ny NH4OH precipitated matter max. 100 ppm
Total N (Nitrogen) max. 20 ppm
Water max. 2.5%
Cl (Chloride) max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) max. 10 ppm
Al (Aluminium) max. 10 ppm
As (Arsenic) max. 5 ppm
Ca (Calcium) max. 20 ppm
Fe (Iron) max. 5 ppm
Mg (Magnesium) max. 5 ppm
Na (Sodium) max. 100 ppm
Conform to ACS passes test