Drukuj
Zmodyfikowany zespół wirnika do kolby wirnikowej Corning® Proculture® z napędem magnetycznym
Dostawca: Corning
401392 401661 401901
734-1800EA 1090 PLN
734-1800 734-1801 CORN401901
Zmodyfikowany zespół wirnika do kolby wirnikowej Corning® Proculture® z napędem magnetycznym
Kolby Butelki do hodowli typu spinner
Stainless steel impeller shaft with dual bearing, modified impeller assembly for use in magnetically driven, Proculture® Spinner Flasks
  • Narrower impeller paddle design allows use with probes to create a small bioreactor
  • Non sterile