Drukuj
Corning® Jednorazowe szpatułki antystatyczne
Dostawca: Corning
3003 3004 3005 3006 3007 3012 3013
734-1521EA 1390 PLN
734-1521 734-1522 734-1523 734-1524 734-1525 734-1529 734-1530
Corning® Jednorazowe szpatułki antystatyczne
Szpatułki
These spatulas are designed to save time and to provide contamination-free samples. They eliminate the recycling and resterilizing necessary with reusable spatulas.
  • Antistatic
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
Each spatula features two different tips to meet a variety of sampling requirements.
Informacje do zamówienia: Available in five different configurations. Microspatulas available in two configurations.
Sposób pakowania: Individually packaged.