Drukuj
tlenek deuteru, proszek
Dostawca: Merck
SIAL151882-250GEA 1810 PLN
SIAL151882-250G SIAL151882-10X1ML
tlenek deuteru, proszek
tlenek deuteru
Formuła: D₂O
MW: 20 g/mol
Numer MDL: MFCD00044636
Numer CAS: 7789-20-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥98% (HPLC)