Drukuj
Chlorek o-toluidynium
Dostawca: Spectrum Chemical
SPCMT1680-25GMEA 830 PLN
SPCMT1680-25GM
Chlorek o-toluidynium
Chlorek o-toluidynium
Formuła: C₇H₁₀ClN
MW: 143,62 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012959
Numer CAS: 636-21-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III