Drukuj
Azotan(V) srebra ≥99.8%, crystals USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
SI115-100GM SI115-500GM
SPCMSI115-100GMEA 13600 PLN
SPCMSI115-100GM SPCMSI115-500GM
Azotan(V) srebra ≥99.8%, crystals USP
Azotan(V) srebra
Silver Nitrate, Crystal, USP is used as an antibiotic for indolent wounds, corn and callus removal and as a Gonorrheal ophthalmia neonatorum prophylaxis. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formuła: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 444 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 210 °C
Gęstość: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Klasyfikacja Merck : 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.8% Min.