Drukuj
chlorek cyny (II) ≥98%, Reagent Grade
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
208256-100G 208256-2KG
SIAL208256-100GEA 319 PLN
SIAL208256-100G SIAL208256-2KG
chlorek cyny (II) ≥98%, Reagent Grade
chlorek cyny (II)
Formuła: SnCl₂
Temp. Wrzenia: 623 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 246 °C
Gęstość: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011241
Numer CAS: 7772-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,08861