Drukuj
wodorochlorek pirydoksyny ≥98.0% USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
PY103-100GM PY103-1KG
SPCMPY103-100GMEA 2100 PLN
SPCMPY103-100GM SPCMPY103-1KG
wodorochlorek pirydoksyny ≥98.0% USP
wodorochlorek pirydoksyny
Pyridoxine Hydrochloride, USP is a form of vitamin B6. 
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formuła: C₈H₁₂ClNO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012807
Numer CAS: 58-56-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (C₈H₁₁NO₃[-HCl) 98.0 - 102.0 %
Chloride Content 16.9 - 17.6 %
Loss On Drying max. 0.5 %
Residue After Ignition max. 0.1 %
Heavy Metals max. 0.003 %