Drukuj
Benzoesan denatonium, anhydrous ≥99.5%, granular NF
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: N-Benzyl-2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-N,N-diethyl-2-oxoethanaminium benzoate
DE101-25GM DE101-5GM DE101-1KGBL
SPCMDE101-25GMEA 7690 PLN
SPCMDE101-25GM SPCMDE101-5GM SPCMDE101-1KGBL
Benzoesan denatonium, anhydrous ≥99.5%, granular NF
Benzoesan denatonium
Denatonium Benzoate, Anhydrous, Granular, NF is used as a denaturant and masking agent.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formuła: C₂₈H₃₄N₂O₃
MW: 446.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00031578
Numer CAS: 3734-33-6
Numer WE (dawny EINECS): 223-095-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.5% Min.