Drukuj
Nadtlenek benzoilowy 75%, hydrous ≥75% USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Dibenzoyl peroxide
BE156-10KGBL BE156-1KGBL
SPCMBE156-10KGBLEA 19390 PLN
SPCMBE156-10KGBL SPCMBE156-1KGBL
Nadtlenek benzoilowy 75%, hydrous ≥75% USP
Nadtlenek benzoilowy
Hydrous Benzoyl Peroxide, 75 Percent, USP is used to treat mild to moderate acne. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
GHS hazard : Flame;Flame over circle;Exclamation mark
UN3104.
Formuła: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003071
Numer CAS: 94-36-0
Jednostka: 3104
ADR: 5.2 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Benzoyl Peroxide) 70.0 - 80.0 %
Organic Impurities To Pass Test
Identification To Pass Test