amid kwasu nikotynowego USP
Dostawca: Spectrum Chemical
|
Uwaga
|
Niacinamide, USP is a form of vitamin B3.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formuła:
C₆H₆N₂O Temp. Wrzenia: 334 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 127…128 °C Gęstość: 1,4463 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 182 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006395 Numer CAS: 98-92-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-713-4 Klasyfikacja Merck : 12,06574 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 98.5% Min. |