Drukuj
siarczan żelaza (II) heptahydrat ≥99.5%, granular USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
FE110-500GM FE110-2.5KG
SPCMFE110-500GMEA 842 PLN
SPCMFE110-500GM SPCMFE110-2.5KG
siarczan żelaza (II) heptahydrat ≥99.5%, granular USP
siarczan żelaza (II) heptahydrat
Ferrous Sulfate, Heptahydrate, Granular, USP.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formuła: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02 g/mol
Temp. topnienia: 64
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149719
Numer CAS: 7782-63-0
Klasyfikacja Merck : 13,04091
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (As Heptahydrate) 99.5 - 104.5 %
Arsenic max.3 ppm
Lead max. 10 ppm
Mercury max. 3 Ug/G
Identification To Pass Test