Drukuj
sól sodowa 4-hydroksybenzoesanu metylu ≥95.0% NF
Dostawca: Spectrum Chemical
M1277-125GM M1277-500GM M1277-12KG M1277-2.5KG
SPCMM1277-125GMEA 1140 PLN
SPCMM1277-125GM SPCMM1277-500GM SPCMM1277-12KG SPCMM1277-2.5KG
sól sodowa 4-hydroksybenzoesanu metylu ≥95.0% NF
sól sodowa 4-hydroksybenzoesanu metylu
Methylparaben Sodium, NF is an excipient used as a preservative. 
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Formuła: C₈H₇NaO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016470
Numer CAS: 5026-62-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Anhydrous Basis) 95.0 - 102.0 %
Completeness of Solution To Pass Test
pH of a 1 in 1000 Solution 9.5 - 10.5
Water max. 5.0 %
Chloride max. 0.035 %