Drukuj
Kreatynina NF
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
C1403-100GM C1403-12KGBL C1403-1KGBL C1403-25GM
SPCMC1403-100GMEA 2240 PLN
SPCMC1403-100GM SPCMC1403-12KGBL SPCMC1403-1KGBL SPCMC1403-25GM
Kreatynina NF
Kreatynina
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Formuła: C₄H₇N₃O
MW: 113.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059730
Numer CAS: 60-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-466-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.5% Min.