Drukuj
węglan potasu, anhydrous ≥99.5%, granular USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
Synonim: Potash
P1238-12KG P1238-2.5KG P1238-45KGBL
SPCMP1238-12KGEA 5440 PLN
SPCMP1238-12KG SPCMP1238-2.5KG SPCMP1238-45KGBL
węglan potasu, anhydrous ≥99.5%, granular USP
węglan potasu
Potassium Carbonate, Anhydrous, Granular, USP is used as a drying agent for some non acidic compounds and as a buffering agent. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities
Formuła: K₂CO₃
MW: 138.21 g/mol
Temp. topnienia: 891 °C
Gęstość: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011382
Numer CAS: 584-08-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-529-3
Klasyfikacja Merck : 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.5% Min.