Drukuj
Dichlorometan 99,9 Stabilised, BioSyn™ Biosynthesis, water_ultralow_applications, Burdick & Jackson™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
Stabilizacja: Amylen
BB299-2.5L BB299-4X2.5L
HONCBB299-2.5LEA 1170 PLN
HONCBB299-2.5L HONCBB299-4X2.5L
Dichlorometan 99,9 Stabilised, BioSyn™ Biosynthesis, water_ultralow_applications, Burdick & Jackson™
Dichlorometan
  • Ultra-low water specifications
  • Low amine specifications
  • Low particulate levels
  • High solvent purity
Formuła: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 39…41 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –97 °C
Gęstość: 1.32…1.33 g/cm3 (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Jednostka: 1593
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06140
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 20 ppm
Refractive index 1.4236 - 1.4246
Residue from evaporation Max. 1 mg/l
Non-volatile matter Max. 1 mg/l
Free acid (as HCl) Max. 1 ppm
Absorbance at 240 nm Max. 0.1
Absorbance at 250 nm Max. 0.01
UV- cutoff Max. 233 nm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm