Drukuj
Metanol, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
32213B-180L 32213B-500L
HONC32213B-180LEA 21450 PLN
HONC32213B-180L HONC32213B-500L
Metanol, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Metanol
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64…65 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.79 g/cm3 (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05984