Drukuj
Szklane fiolki z zaciskaną górną częścią, do zastosowań o wysokiej wydajności na poziomie 3, SureSTART™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6PCV10-1F 6PCV10-1FT 6PCV20-1F 6PCV20-1FF 6PCV20-1FT 6PCV20-1R 6PCV20-1RF 6PCV20-1RT 6PCV6-1F 6PCV6-1FF 6PCV6-1FT 6PCV10-V1
HYPE6PCV10-1FEA 290 PLN
HYPE6PCV10-1F HYPE6PCV10-1FT HYPE6PCV20-1F HYPE6PCV20-1FF HYPE6PCV20-1FT HYPE6PCV20-1R HYPE6PCV20-1RF HYPE6PCV20-1RT HYPE6PCV6-1F HYPE6PCV6-1FF HYPE6PCV6-1FT HYPE6PCV10-V1
Szklane fiolki z zaciskaną górną częścią, do zastosowań o wysokiej wydajności na poziomie 3, SureSTART™
Vialki
Use Thermo Scientific™ SureSTART™ glass crimp top headspace vials, performance level 3, for your volatile gas analyses.
Available in 6, 10, and 20 ml clear glass formats, these headspace vials are made to withstand higher temperatures and internal pressures required for volatile gas analyses. This is a performance level 3 vials, which means it is designed to protect your most valuable samples and deliver consistent, reproducible results for your most demanding analyses. They are specification certified to ensure physical dimensions and autosampler compatibility. These vials meet all requirements of US, EU, JPN Pharmacopeia. Use 20 mm crimp caps and septa to seal these headspace vials. Buy in bulk for greater savings.