Drukuj
Szklane zakręcane fiolki 1,7 ml o wysokim odzysku do próbek o objętości <2 ml, zastosowania o wysokiej wydajności na poziomie 3, SureSTART™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6PSV9-V1 6PSV9-V1F 6PSV9-V1T
HYPE6PSV9-V1EA 1450 PLN
HYPE6PSV9-V1 HYPE6PSV9-V1F HYPE6PSV9-V1T
Szklane zakręcane fiolki 1,7 ml o wysokim odzysku do próbek o objętości <2 ml, zastosowania o wysokiej wydajności na poziomie 3, SureSTART™
Vialki
Choose Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,7 ml high recovery glass screw top microvials, performance Level 3, when you need to maximise the injection volume for <2 ml samples.
With outer dimensions of 12×32 mm, these clear or amber glass microvials have an internal conical reservoir that provides a total usable volume of 1,5 ml and a residual volume of 4 µl. This is a Performance Level 3 vials, which means it is designed to protect your most valuable samples and deliver consistent, reproducible results for your most demanding analyses.