Drukuj
Szklana nakrętka 0,3 ml mikronaczyń do próbek <2 ml, zastosowania o wysokiej wydajności na poziomie 3, SureSTART™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6PSV9-03FIVP 6PSV9-03FIVAP 6PSV9-03FIVAPF 6PSV9-03FIVAPT 6PSV9-03FIVPF 6PSV9-03FIVPT
548-2771EA 398 PLN
548-2771 HYPE6PSV9-03FIVAP HYPE6PSV9-03FIVAPF HYPE6PSV9-03FIVAPT HYPE6PSV9-03FIVPF HYPE6PSV9-03FIVPT
Szklana nakrętka 0,3 ml mikronaczyń do próbek <2 ml, zastosowania o wysokiej wydajności na poziomie 3, SureSTART™
Vialki
Choose Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml glass screw top microvials, performance level 3, when you need to maximise the injection volume for <2 ml samples.
This 12×32 mm microvials has a fixed insert that provides a total usable volume of 0,25 ml and a residual volume of 4 µl. Available in clear and amber glass, this is a performance level 3 vial, which means it is designed to protect your most valuable samples and deliver consistent, reproducible results for your most demanding analyses.