Drukuj
Zestawy zakręcanych fiolek i zakrętek z certyfikatem EPA, poziom 2 do zastosowań o wysokiej wydajności, SureSTART™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6AK12ACT 6AK12CCT 6AK16ACT 6AK16CCT 6AK20ACTAS 6AK20CCTAS 6AK40ACT 6AK40AOTAS 6AK40CCT 6AK40COTAS 6AK4ACT 6AK4CCT 6AK8ACT 6AK8CCT
HYPE6AK12ACTEA 898 PLN
HYPE6AK12ACT HYPE6AK12CCT HYPE6AK16ACT HYPE6AK16CCT HYPE6AK20ACTAS HYPE6AK20CCTAS HYPE6AK40ACT HYPE6AK40AOTAS HYPE6AK40CCT HYPE6AK40COTAS HYPE6AK4ACT HYPE6AK4CCT HYPE6AK8ACT HYPE6AK8CCT
Zestawy zakręcanych fiolek i zakrętek z certyfikatem EPA, poziom 2 do zastosowań o wysokiej wydajności, SureSTART™
Vialki
Ensure that your environmental analyses meet government regulations with our level 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA certified screw vial and cap kits. Select level 2 products for high throughput applications, when robustness and reproducibility are key.
Choose from a variety of kits containing screw vials in clear or amber glass and open or closed top polypropylene caps with silicone/PTFE or polyethylene foam/PTFE septa designed to reduce autosampler needle issues.