Drukuj
Szklane mikronaczynka z zatrzaskiem o wysokim odzysku do próbek o objętości <2 ml, zastosowania o wysokiej wydajności na poziomie 3, SureSTART™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6PRV11-15V 6PRV11-15VT 6PRV11-S1V
HYPE6PRV11-15VEA 627 PLN
HYPE6PRV11-15V HYPE6PRV11-15VT HYPE6PRV11-S1V
Szklane mikronaczynka z zatrzaskiem o wysokim odzysku do próbek o objętości <2 ml, zastosowania o wysokiej wydajności na poziomie 3, SureSTART™
Vialki
Choose Thermo Scientific™ SureSTART™ high recovery glass snap top microvials, performance level 3, to maximise injection volume when analysing <2 ml samples.
With outer dimensions of 12×32 mm, these clear and amber glass microvials have an inner V-shaped bottom to enable a relatively high total usable volume and a residual volume of 4 µl. This is a performance level 3 vial, which means it is designed to protect your most valuable samples and deliver consistent, reproducible results for your most demanding analyses.