Węglan wapnia 98,5-100,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Marble
22303.290EA
520
PLN
22303.290
22303.230
22303.460
Węglan wapnia 98,5-100,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Węglan wapnia
Formuła:
CaCO₃ MW: 100.09 g/mol Temp. topnienia: 825 °C Gęstość: 2.71 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010906 Numer CAS: 471-34-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-439-9 REACH: 01-2119486795-18 Klasyfikacja Merck : 13,01658 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Calculated on dried substance) | 98.5 - 100.5% |
Heavy metals (as Pb) | max. 20 ppm |
Insolubility in hydrochloric acid | max. 50 ppm |
Total nitrogen (N) | max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | max. 0.033% |
SO4 (Sulphate) | max. 0.03% |
Cu (Copper) | max. 5 ppm |
Fe (Iron) | max. 10 ppm |
K (Potassium) | max. 50 ppm |
Na (Sodium) | max. 0.2% |