Drukuj
2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (TEMPO, wolne rodniki) (free radical) ≥98% do syntezy
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: TEMPO
91304.100EA 0 PLN
91304.100
2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (TEMPO, wolne rodniki) (free radical) ≥98% do syntezy
2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (TEMPO, wolne rodniki)
Formuła: C₉H₁₈NO
MW: 156,25 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009599
Numer CAS: 2564-83-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-888-8
Jednostka: 3263
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min 98%