Drukuj
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Anolit do kulometrycznego miareczkowania Karla Fischera, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
34471-500ML 34471-6X500ML
HONC34471-500MLEA 2170 PLN
HONC34471-500ML HONC34471-6X500ML
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Anolit do kulometrycznego miareczkowania Karla Fischera, Fluka™
Odczynniki do oznaczeń metodą Karla Fischera
Anolyte for coulometric Karl Fischer titration of ketones and Li-ion battery electrolytes, preferred for cells with diaphragm, acetonitrile-based, free of alcohols (free of CMR substances)
  • Assay of water Max. 50 ppm
  • Number of samples Min. 2