Drukuj
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA, katolit do kulometrycznego miareczkowania Karla Fischera, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
34470-50ML 34470-6X50ML
HONC34470-50MLEA 2080 PLN
HONC34470-50ML HONC34470-6X50ML
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA, katolit do kulometrycznego miareczkowania Karla Fischera, Fluka™
Odczynniki do oznaczeń metodą Karla Fischera
Catholyte for coulometric Karl Fischer titration of ketones and Li-ion battery electrolytes, Acetonitrile-based, free of alcohols (free of CMR substances)
  • Assay of water Max. 30 ppm
  • Number of samples Min. 3