Drukuj
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, crystalline solid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: [4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]palladium(II) Dichloride, [4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]dichloropalladium(II)
46665.03 46665.06
46665.03EA 1080 PLN
46665.03 46665.06
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, crystalline solid
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II)
Formuła: C₃₉H₃₂Cl₂OP₂Pd
MW: 755.95 g/mol
Temp. topnienia: 280…287 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14155707
Numer CAS: 205319-10-4