Drukuj
Elastyczne połączenia przewodów
Dostawca: LABCONCO
4861800 5621400
LBCP4861800EA 0 PLN
LBCP4861800 LBCP5621400
Elastyczne połączenia przewodów
Ducting Supplies
Flexible duct connections reduce vibration between the blower and PVC ductwork.
Supplied with two clamps for easy installation.