Drukuj
Tetrahydrofuran ≥99.9%, BioSyn™ for biosynthesis, for applications requiring extremely low water content, Burdick & Jackson™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
BB344-2.5L BB344-4X2.5L
HONCBB344-2.5LEA 1970 PLN
HONCBB344-2.5L HONCBB344-4X2.5L
Tetrahydrofuran ≥99.9%, BioSyn™ for biosynthesis, for applications requiring extremely low water content, Burdick & Jackson™
Tetrahydrofuran
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 65 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –108 °C
Gęstość: 0,89 g/cm3 (20 °C)
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005356
Numer CAS: 109-99-9
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 100 ppm
Refractive index 1.4065 - 1.4075
Peroxides (As H2O2) At Time Of Packaging Max. 2 mg/l