Drukuj
Pirydyna ≥99.8%, BioSyn™ for biosynthesis, for applications requiring extremely low water content, Burdick & Jackson™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azabenzene, Azine
BB333-2.5L BB333-4X2.5L
HONCBB333-2.5LEA 3770 PLN
HONCBB333-2.5L HONCBB333-4X2.5L
Pirydyna ≥99.8%, BioSyn™ for biosynthesis, for applications requiring extremely low water content, Burdick & Jackson™
Pirydyna
Formuła: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 12.4 %(V)
Temp. topnienia: –41.55 °C
Gęstość: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9
Jednostka: 1282
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,08060
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Amines by Ninhydrin Test 10 ppm max.
Free Acid Passes test
GC Analysis 99.8 % min.
Refractive Index (20ºC) 1.5085 - 1.5109
Residue 1 mg/L max.
Water by Karl Fischer Titration 50 ppm max.
Amines By Ninhydrin Max. 10 ppm