Drukuj
Acetonitryl, low water content, BioSyn™, meets UV Specifications, Burdick & Jackson™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
BB017-2.5L BB017-4X2.5L
HONCBB017-2.5LEA 2050 PLN
HONCBB017-2.5L HONCBB017-4X2.5L
Acetonitryl, low water content, BioSyn™, meets UV Specifications, Burdick & Jackson™
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
Temp. Wrzenia: 82 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –46°C
Gęstość: 0,7857 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
GC Analysis 99.9 % min.
Assay (GC) Min. 99.9 %
Refractive index (n 20/D) 1.3434 - 1.3446
Water (Karl Fischer) Max. 20 ppm
Residue from evaporation Max. 1 mg/l
Absorbance at 200 nm Max. 0.05
Absorbance at 210 nm Max. 0.04
Absorbance at 225 nm Max. 0.01
UV- cutoff Max. 190 nm
VaporPressure(Torr)at20°C 88.8