Drukuj
Aceton, CHROMASOLV™ E do analiz pozostalosci pestycydów, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
34416-18L 34416-7L
HONC34416-18LEA 3560 PLN
HONC34416-18L HONC34416-7L
Aceton, CHROMASOLV™ E do analiz pozostalosci pestycydów, Riedel-de Haën™
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
Temp. Wrzenia: 55…57 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0,79 g/cm3 (20 °C)
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Jednostka: 1090
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying