Drukuj
Pokrywki twist-off do słoików
Dostawca: MUELLER KREMPEL
14.029.06 14.029.31 14.029.36
MUEL14.029.06EA 54.9 PLN
MUEL14.029.06 MUEL14.029.31 MUEL14.029.36
Pokrywki twist-off do słoików
Pokrywki Lids for Laboratory Vessels/Containers
These lids are made of sheet metal.
  • White or black lacquered
  • Bisphenol-A free