Drukuj
bromek tetrabutyloamonowy ≥98%
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
91243.150EA 115 PLN
91243.150 91243.230
bromek tetrabutyloamonowy ≥98%
bromek tetrabutyloamonowy
Formuła: C₁₆H₃₆BrN
MW: 322.37 g/mol
Temp. topnienia: 100…103 °C
Gęstość: 1.148 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011633
Numer CAS: 1643-19-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-699-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %