Drukuj
tert-butylan potasowy ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
91241.180EA 190 PLN
91241.180 91241.290 91241.100
tert-butylan potasowy ≥98%, GPR RECTAPUR®
tert-butylan potasowy
Formuła: C₄H₉KO
Temp. topnienia: 256…258 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012162
Numer CAS: 865-47-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-740-3
Jednostka: 3206
ADR: 8 (4.2),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %