Drukuj
, anhydrous ≥98% for synthesis
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: di-Potassium hydrogen orthophosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Potassium hydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen phosphate, Dipotassium Phosphate, Dibasic Potassium Phosphate, Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate), Potassium phosphate dibasic, Dipotassium phosphate
91240.320EA 965 PLN
91240.320 91240.260
, anhydrous ≥98% for synthesis
wodorofosforan dipotasu
Formuła: K₂HPO₄
MW: 174.18 g/mol
Temp. topnienia: 340 °C
Gęstość: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011383
Numer CAS: 7758-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5
Klasyfikacja Merck : 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %