Drukuj
węglan cezu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
91238.100EA 127 PLN
91238.100 91238.180
węglan cezu ≥99%, GPR RECTAPUR®
węglan cezu
Formuła: Cs₂CO₃
Temp. topnienia: 610 °C
Gęstość: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010957
Numer CAS: 534-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-591-9
Klasyfikacja Merck : 13,02020
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %