Drukuj
2,2'-bipirydyna ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: α,α′-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridine, 2,2'-Dipyridyl
91237.100EA 144 PLN
91237.100 91237.180
2,2'-bipirydyna ≥99%, GPR RECTAPUR®
2,2'-bipirydyna
Formuła: C₁₀H₈N₂
MW: 156.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 273 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 70…72 °C
Gęstość: 1.326 g/cm³ (–150 °C)
Temp. Zapłonu: 121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006212
Numer CAS: 366-18-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-674-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03382
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=9e3a03e37045643109ae0765802e1997d30604ae&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %