Drukuj
Argatroban
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: MCI-9038
466390010 466392500
466390010.EA 5310 PLN
466390010. 466392500.
Argatroban
Argatroban
Formuła: C₂₃H₃₆N₆O₅S
MW: 508.64 g/mol
Numer MDL: MFCD23102419
Numer CAS: 74863-84-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Water =<4 %
Appearance (Form) Powder
HPLC >=97.5 %
Appearance (Color) White to almost white