Drukuj
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H55827.03 H55827.06 H55827.14
H55827.03EA 280 PLN
H55827.03 H55827.06 H55827.14
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Formuła: C₇H₇BF₄N₂O
Temp. topnienia: 142…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011897
Numer CAS: 459-64-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-296-2
Jednostka: 2923
ADR: "8",III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Minimum 98