Drukuj
Zestaw/zespół wirnika tytanowego o stałym kącie obrotu, TLA-120.2
Dostawca: Beckman Coulter
357656 362046
521-3914EA 0 PLN
521-3914 521-3969
Zestaw/zespół wirnika tytanowego o stałym kącie obrotu, TLA-120.2
Wirówki Wirniki
Major applications: Pelleting of subcellular fractions in 5 to 30 minutes, plasmid DNA separations in 3 hours.
Note: Non-precipitating solutions up to 1,7 g/ml in density can be run in this rotor without a reduction in rotor speed.